Yleiskäyttöinen astia, näyteastia, kierrekorkki, Universals
Toimittaja: DWK Life Sciences
216-0989EA 149 EUR
216-0989 216-0990 216-0991 216-0983 216-0984 216-0982 216-0987 216-0988 216-0985 216-0986
Yleiskäyttöinen astia, näyteastia, kierrekorkki, Universals
Näyteastiat, muovia Yleiskäyttöinenastiat
PP translucent or PS clear, with PE screw cap.
  • Manufactured from FDA approved virgin polystyrene or polypropylene
  • PS offers good thermal and chemical resistance
  • Supplied sterile - for in vitro use only
  • All materials are non cytotoxic
Straight walled containers ideal for sample collection, storage and transport. Supplied with leakproof, flow seal closure. Available pre-filled with boric acid for urine samples.
Sertifikaatit: CE marked in accordance with European Directive 98/79/EC
All containers are leak tested to British Standard BS5213:1975(1989)
Pakkaus: Packed in inner bags of 50.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan