Nämä sidosaineettomat, erittäin puhtaista mikrokvartsikuiduista valmistetut suodattimet ovat hyödyllisiä kuumien kaasujen testaamisessa, sillä kvartsikuidut kestävät jopa 900 °C:tta. Mikrokvartsia käytetään myös silloin, kun puhtaus on erittäin tärkeää. Kvartsikuidut säilyttävät hyvin muotonsa ja suodattavat tehokkaasti ilman metalli- ja mineraalijäämiä. Niitä voi käyttää muiden happokaasujen paitsi fluorivetyhapon analysoinnissa.
- Valmistellaan esilämmittämällä korkeassa lämpötilassa
- Soveltuu erityisesti pienille hiukkasmäärille
- Jokaisen erän jäljitettävyys sertifioitu
Näitä suodattimia käytetään PM 10 -testauksessa ilmanlaadun valvontaa koskevien EPA-standardien sekä standardien DIN EN ISO 23210 ja DIN EN 14902:2005 mukaisesti. Saatavana EPA-standardien mukaisesti numeroituina.
Typical grade properties:
Filter thickness: 0,42 mm (according to test method ISO 534:2005)
Wet burst: 254 mm H₂O (according to test method ISO 3689:1994)
Particle retention 0,3 µm: 99,9995% (according to test method ASTM D 2986-91)
Flow rate: 1,4 s (according to test method ISO 5636/5:2003)
Tensile strength (MD): 102 g/15 mm (according to test method ASTM D 828-97)
Brittleness: pass (according to Test for Fiber Filters)
Loss of ignition: 3,3 % filter (according to internal test)
Lead content: Low amount µg/filter (according to test method EPA RFM (40 CRF 50))
Alkalinity: 0 µeq/g of filter (according to test method T 428 om-99)
Trace elements analysis: Low amount (according to test method ICP analysis)