Kjeldahl weighing paper, grade B-2, Whatman™
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
512-0603EA 58.4 EUR
512-0603 512-0604 512-0601 512-0602
Kjeldahl weighing paper, grade B-2, Whatman™
Punnituspaperit
This weighing paper dissolves residue free in acid solution, which is critical in applications such as Kjeldahl analysis of nitrogen in soil.
  • Läpinäkyvä ja sileä
  • Helpottaa näytteiden siirtoa
  • Kvantitatiivinen siirto paperilta