Minieksikaattorikaapit, SICCO, Premium
Toimittaja: Bohlender
SICCO
467-0132EA 817 EUR
467-0132 467-0130 467-0131
Minieksikaattorikaapit, SICCO, Premium
Eksikaattorit ja kaappieksikaattorit Kaappieksikaattori
Clear polycarbonate. Each chamber has a single door with snap fit closing and integrated gasket ensuring easy opening and tight closure. Temperature resistant from −35 to +70 °C, suitable for use under normal pressure.
  • Kookas luukku ja sen suuri avautumiskulma auttavat ulottumaan koko sisätilaan.
  • Tukevarakenteinen, kevyt ja kannettava
  • Valittavana yksi-, kaksi- tai kolmekammioinen malli; jokaisessa kammiossa on kaksi hyllyä
  • Mukana toimitetaan kosteusmittari sekä kuivausaine kätevässä uudelleensuljettavassa pakkauksessa
Kummassakin kammiossa on yksi luukku, jossa on helposti avattava salpa ja pitävä kiinteä tiiviste. Kestää lämpötiloja -35...+70 °C ja soveltuu käytettäväksi normaalissa ilmanpaineessa.
  • Kookas luukku ja sen suuri avautumiskulma auttavat ulottumaan koko sisätilaan.
  • Tukevarakenteinen, kevyt ja kannettava
  • Valittavana yksi-, kaksi- tai kolmekammioinen malli; jokaisessa kammiossa on kaksi hyllyä
  • Mukana toimitetaan kosteusmittari sekä kuivausaine kätevässä uudelleensuljettavassa pakkauksessa