Pyörökolvi, kolme kaulaa ja vakiohiokset
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
201-0557EA 68.9 EUR
201-0557 201-0554 201-0553 201-0556 201-0555
Pyörökolvi, kolme kaulaa ja vakiohiokset
Kolvit ja erlenmeyerit Pyöreäpohjaiset pullot
Borosilikaattilasia 3.3, kirkasta, kaksi samansuuntaista sivukaulaa, kirkkaat.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kestävät korkeita lämpötiloja
  • Kestävät hyvin lämpötilan muutoksia, sillä lämpölaajeneminen on erittäin vähäistä
Edullinen vaihtoehto monenlaisiin laboratorion käyttötarkoituksiin. Matta kirjoituskenttä. Lasiin painettu tuotenumero helpottaa uusintatilauksia.
Sertifikaatit: DIN 12394