Pyörökolvi, kolme kaulaa ja vakiohiokset
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
201-0552EA 50.9 EUR
201-0552 201-0548 201-0547 201-0549 201-0546
Pyörökolvi, kolme kaulaa ja vakiohiokset
Kolvit ja erlenmeyerit Pyöreäpohjaiset pullot
Borosilikaattilasia 3.3, kirkasta, viisto sivukaula, kirkas.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kestävät korkeita lämpötiloja
  • Kestävät hyvin lämpötilan muutoksia, sillä lämpölaajeneminen on erittäin vähäistä
Edullinen vaihtoehto monenlaisiin laboratorion käyttötarkoituksiin. Matta kirjoituskenttä. Lasiin painettu tuotenumero helpottaa uusintatilauksia.
Sertifikaatit: DIN 12394