VWR®, Pyörökolvi, kaksi kaulaa ja vakiohiokset
Toimittaja: VWR
VWR®
201-0545EA 23.6 EUR
201-0545 201-0541 201-0542 201-0543 201-0544 201-0540
VWR®, Pyörökolvi, kaksi kaulaa ja vakiohiokset
Kolvit ja erlenmeyerit Pyöreäpohjaiset pullot
Borosilicate 3.3 glass, clear, with angled side neck.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kestävät korkeita lämpötiloja
  • Kestävät hyvin lämpötilan muutoksia, sillä lämpölaajeneminen on erittäin vähäistä
Edullinen vaihtoehto monenlaisiin laboratorion käyttötarkoituksiin. Matta kirjoituskenttä. Lasiin painettu tuotenumero helpottaa uusintatilauksia.
Sertifikaatit: DIN 12394.