Kiertojäähdyttimet, Variocool
Toimittaja: Lauda
LAUDL000664EA 0 EUR
LAUDL000664 LAUDL000952 461-1324 LAUDL000677 LAUDL000950 461-1326 461-1313 461-1307 LAUDL000821 LAUDL000660 LAUDL000675 LAUDL000799 LAUDL000729 461-1327 LAUDL000801 LAUDL000728 LAUDL000800 LAUDL000949 LAUDL000953 461-1318 LAUDL000822 LAUDL000984 461-1319 LAUDL000746 LAUDL000747 LAUDL000985 LAUDL000982 LAUDL000983 LAUDL000748 461-1309 LAUDL000948 LAUDL000665 LAUDL000661 LAUDL000667 LAUDL000679 461-1312 461-1314 461-1311 LAUDL000678 LAUDL000820 461-1323 LAUDL000730 LAUDL000666 LAUDL000981 461-1308 LAUDL000676 LAUDL000951 LAUDL000674 LAUDL000663 LAUDL000662
Kiertojäähdyttimet, Variocool
Kiertotermostaatit Suljetut termostaattihaudejärjestelmät Jäähdyttävät termostaattihauteet
Pienikokoiset Variocool-kiertojäähdyttimet soveltuvat erinomaisesti vaativiin lämpötilanhallintasovelluksiin laboratorioissa, pienoislaitoksissa ja tuotannossa. Laitteiden etupuolella on helposti käytettävissä TFT-värinäyttö ja kalvonäppäimistö, USB-liitäntä sekä kiinteä hälytystoiminto. Lisäksi näytössä on elektroninen täyttömäärämittari sekä matalan nestetason hälytys. Sekä ilma- että esijäähdytteisissä malleissa on lukittavat pyörät. Käyttömahdollisuuksien monipuolisuutta ja toiminnan hallittavuutta lisäävät tehtaalla tai jälkikäteen asennettavat lisävarusteet ja liitännät. Lisävarusteina on saatavana mm. korkean syöttöpaineen käytön mahdollistavia suurtehopumppuja, jäähdytyksen kanssa yhteensopivia lämmittimiä nopeaa lämmitystä varten, virtauksenohjaimia, ulkoasennusvarusteita, varusteita deioinisoidun veden käyttöön sekä äänenvaimentimia. Saatavana on mm. seuraavia lisävarusteliitäntöjä helpottamaan laitteen mukauttamista käyttötarkoitukseensa: analoginen moduuli, RS232/485, kontaktimoduuleja, profibus ja PT100/LiBus-moduuleja. Lisätietoja lisävarusteista ja liitännöistä saat paikallisesta VWR:n myyntitoimistosta.
  • Toimintalämpötila-alue -20...+40 °C; voidaan nostaa +80 °C:een lisävarustelämmittimellä.
  • Energiatehokkaat ja tehokkaalla lämpötilanhallinnalla varustetut mallit auttavat laskemaan energiankulutusta ja kasvattamaan kustannussäästöjä
  • Kaikissa malleissa, paitsi VC 600 -mallissa, on säädettävä ohituslaite ja painemittari, joka mahdollistaa käytön paineherkkiin sovelluksiin.
  • Kookkaat mallit ovat torninmuotoisia, ja ilmajäähdytteisissä malleissa on tilaa ja jäähdytysainetta säästävät mikrokanavalauhduttimet.
Enimmäisvirtausnopeus/enimmäispaine:
VC 600 – VC 2000 W: 28 l/min, 0,9 baarin paine
VC 3000 – VC 10000 W: 37 l/min, 3,2 baarin paine
VC 5000 (B)/(C) - VC 10000 W (B)/(C): 37 l/min, baarin paine
VC 5000 (D) - VC 10000 W (D): 60 l/min, 5,0 baarin paine
VC 3000 – VC 10000 W: 37 l/min, 3,2 baarin paine
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin IEC 60529 mukaisesti IP 32
Toimitustiedot: Toimitetaan kierteelliset liitännät letkuille. Jäähdytykseen suositellaan vettä positiivisessa lämpötilassa ja kryo30-nestettä negatiivisessa lämpötilassa. Huomioi, että mallit VC 5000, VC 5000 W, VC 7000, VC 7000 W, VC 10000 ja VC 10000 W vaativat kolmivaihevirtalähteen.
Varoitus: jäähdytysteho lämpötiloissa +20, 0 ja -10  C