VWR® VP 80 VP 130, Kuivavakuumipumppu/-kompressori
Toimittaja: VWR
VWR®
181-0308EA 680 EUR
181-0308 181-0309
VWR® VP 80 VP 130, Kuivavakuumipumppu/-kompressori
Pumput Membraanipumput
VCP 80- ja VCP 130 -pumppuja voi käyttää sekä vakuumi- että painepumppuina. Ne tuottavat vakuumin edullisesti käyttötarkoituksissa, joissa laitteen ei tarvitse olla korroosionkestävä. Pumput soveltuvat vesipohjaisten liuosten tai höyryjen, kuten puskureiden, vakuumisuodatukseen, mutta niitä ei suositella happamien, emäksisten tai orgaanisten höyryjen pumppaukseen. VWR Collectionin vakuumi-/painepumput on suunniteltu jatkuvaan valvomattomaan käyttöön. Niissä on kaksi pyöreää painemittaria, joissa on manuaaliset säätimet ja joista haluttua vakuumi- tai painetasoa on helppo säätää ja seurata.
  • Vakuumi- ja painepumppu samassa
  • WOB-L®-mäntä
  • Pienikokoisena helppo puhdistaa ja käsitellä
  • Valvonta ja vakuumin säätö on helppoa
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan EU-, UK-, CH-pistoke, käyttöopas, vakuumi- ja painesäädin, vakuumi- ja painemittari, vaimennin ja vedenerotin.