The VP 10 Autovac is a self-regulated vacuum system that is ideal for vacuum distillation. The pump system provides optimal, trouble-free solvent stripping that creates a fully automatic distillation process without giving any attention to fraction quantities, manual adjustment or continuous regulation. The VP 10 Autovac's outstanding design uses solvent flow to automatically regulate the diaphragm pump vacuum level.
- Automaattinen tislaus
- Keräyspullo, jonka paine vastaa ympäröivän ilman painetta
- Helppo liittää pyöröhaihduttimiin
- VP 10 Autovac -pumpun liuotinten talteenottojärjestelmä vähentää päästöjä ja on ympäristöystävällinen
Kun VP 10 Autovac -pumppu on saavuttanut toimintapaineen, sen kemikaalinkestävä järjestelmä säätelee vakuumin kullekin liuotinryhmälle sopivaksi ja tislaa kaikki liuotin/tilavuusseokset, joiden koostumus ei ole tiedossa. Tämä tapahtuu keskeytyksettä, vaikka fraktiot olisivatkin erilaisia. Aineet keräytyvät yhteen painepuolen päästökondensorissa. VP 10 Autovac -pumpussa ei tarvita kallista ohjaustekniikkaa, koska pumppu käyttää tiivistymisprosessin fysikaalisia periaatteita hyödykseen automaattisesti. Paine säätyy itsestään liuottimen ominaisuuksien mukaan.
Kaikki kalvopumpun märät osat on valmistettu laadukkaasta PTFE- tai PEEK-materiaalista tai polypropeenista ja kirkkaalla muovilla päällystetystä lasista. Siksi ne kestävät happamia tai emäksisiä liuottimia ja syövyttäviä liuotinhöyryjä. Tuote saadaan nopeasti ja häviöttömästi erotettua yhdellä haihdutussyklillä, koska kondensaatio tapahtuu optimaalisessa kiehumispisteessä.