Magneettisekoittaja, MMS-3000
Toimittaja: Grant
442-1117EA 310 EUR
442-1117
Magneettisekoittaja, MMS-3000
Sekoittajat Magneettisekoittajat
Pienen magneettisekoittajan levy on ruostumatonta terästä. Laite sopii käytettäväksi pH:n mittaamiseen, uuttoihin ja pienten ainemäärien dialysointiin.
  • Hiljainen käyntipääneltään ja pieni kooltaan
  • Asteikollinen nopeudensäätö
  • Sopii viskooseille näytteille 1170 mPa:iin saakka
Toimitustiedot: Laitteen mukana toimitetaan magneettisekoitussauva ja pidiketanko, jonka avulla anturit voi asettaa näytteeseen.