CELLine™ is a disposable, two-compartment bioreactor manufactured from optically clear virgin PS with a gas transfer bottom made of a moulded silicone membrane providing a 0,2 µm vent barrier. The compartments are separated by a 10 kDa semi-permeable cellulose acetate membrane and individually pressure tested for integrity. CELLine™ classic (CL) is ideal for laboratory scale applications using suspension cells or adherent cells in combination with microcarriers. The unit is optimised for cultivation of hybridomas and many other cell types (for example CHO, NSO, SF cells). CELLine™ adhere (AD) is specifically adapted to allow growth of anchorage-dependent cells (for example HEK, BHK, CHO cells). The CELLine™ AD bioreactor contains a woven PET matrix in the cell compartment providing an ideal surface for cell attachment.
- Erittäin tehokas, 50...100 kertaa suuremmat solujen tuotepitoisuudet perinteisiin soluviljelymuoveihin verrattuna
- Yhtä helppo käyttää kuin tavallisia soluviljelypulloja
- Käyttää 90 % vähemmän elatusaineita ja tarvitsee vähemmän käsittelyä kuin tavalliset pullot
- Helppo pinota
- Erillispakattu helposti avattaviin, lääkinnällistä laatua oleviin kuplapakkauksiin, steriloitu gammasäteilyllä, ei sisällä pyrogeenejä