Hait: Preparatiiviset HPLC järjestelmät
Preparatiivisessa HPLC järjestelmässä näyte johdetaan detektorin jälkeen fraktionkeräimeen puhdistusta varten. Menetelmä on yleinen esimerkiksi lääketeollisuudessa ja sen avulla pystytään tuottamaan hyvin puhtaita yhdisteitä jatkokäyttöä varten.
2 results were found
Sort Results
Luettelonäkymä
Easy View (new)