VWR® LaPrep Sigma, Preparatiivinen HPLC-järjestelmä
Toimittaja: VWR
VWR® LaPrep
905-0550EA 0 EUR
905-0550 905-0509 905-0508 905-0507 905-0528 905-0505 905-0527 905-0504 905-0515 905-0526 905-0514 905-0503 905-0525 905-0502 905-0524 905-0523 905-0512 905-0501 905-0500 905-0511 905-0510
VWR® LaPrep Sigma, Preparatiivinen HPLC-järjestelmä
Kromatografiamenetelmät Preparatiiviset HPLC järjestelmät
LaPrep Sigma on erittäin kestävä ja pienikokoinen preparatiivinen kromatografiajärjestelmä, jossa on EZChrom-ohjelmisto. Järjestelmä on aidosti modulaarinen, joten kokoonpanovaihtoehtoja on monia. Se on myös markkinoiden pienin (242×352 mm). Järjestelmä soveltuu mihin tahansa sellaiseen laboratorioon, jossa tarvitaan joustavaa preparatiivista HPLC-ratkaisua, sillä siinä on helppokäyttöinen kosketusnäyttö ja Ethernet-liitäntä.
LaPrep Sigma -laitteet soveltuvat sekä analyyttisiin että preparatiivisiin töihin, ja niiden pumpun kapasiteetti on 1...600 ml/min. Ne voi helposti liittää täysin automaattiseen fraktioiden keräyslaitteeseen. LaPrep Sigma on erinomainen valinta kaikenlaisiin preparatiivisiin laboratorioihin, sillä laitteita voi käyttää yhden tai usean aallonpituuden UV-detektorin ja automaattisen näytteensyöttäjän kanssa. Myös yksittäisen näytteen injektointi on mahdollista.
Lisämoduuli tekee LaPrep Sigmasta entistäkin monikäyttöisemmän. Siinä on fraktionointi- ja injektointiventtiili sekä automaattinen syöttöpumppu, joten pöytätilaa tarvitaan vain vähän. Saatavana useita kokoonpanovaihtoehtoja.
Lisätietoja, tuote-esittelyjä tai sovellustukea saa ottamalla yhteyden paikalliseen Avantor:n kromatografia-asiantuntijaan tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen chromatography@eu.vwr.com.