Säilytysputket, pieni tilavuus, 2D-viivakoodatut, Matrix®
Toimittaja: Thermo Scientific
Matrix®
479-1193EA 419 EUR
479-1193 479-2045
Säilytysputket, pieni tilavuus, 2D-viivakoodatut, Matrix®
Näytevialit ja pienet näyteastiat
Neitseellistä luokan VI lääketieteelliseen käyttöön soveltuvaa polypropeenia. Säilytysratkaisu lähes kaikkiin laboratorio-olosuhteisiin huoneenlämmöstä nestetypen kaasufaasiin. Kunkin putken pohjassa on pysyvästi kiinnitetty, laserkaiverrettu yksilöllinen 2D-viivakoodi, joka takaa putkien turvallisen tunnistuksen ja näytteiden jäljitettävyyden.
  • Kaikkia viivakoodeja verrataan aiemmin annettujen koodien tietokantaan, jotta kaksoiskappaleita ei synny
  • Kaikki putket on vuototestattu
  • Sisäkierteisissä yksiosaisissa korkeissa on valetut tiivisteet, eikä korkkeja voi kiristää liikaa käsin tai automaattisten korkitustyökalujen avulla
  • Eivät sisällä DNA:ta, RNaasia, DNaasia tai endotoksiineja
  • Kestää lämpötiloja -180...+121 °C
Säilytysratkaisu lähes kaikkiin laboratorio-olosuhteisiin huoneenlämmöstä nestetypen kaasufaasiin. Kunkin putken pohjassa on pysyvästi kiinnitetty, laserkaiverrettu yksilöllinen 2D-viivakoodi, joka takaa putkien turvallisen tunnistuksen ja näytteiden jäljitettävyyden.
  • Kaikkia viivakoodeja verrataan aiemmin annettujen koodien tietokantaan, jotta kaksoiskappaleita ei synny
  • Kaikki putket on vuototestattu
  • Sisäkierteisissä yksiosaisissa korkeissa on valetut tiivisteet, eikä korkkeja voi kiristää liikaa käsin tai automaattisten korkitustyökalujen avulla
  • Eivät sisällä DNA:ta, RNaasia, DNaasia tai endotoksiineja
  • Kestää lämpötiloja -180...+121 °C