Kryoputket, Nunc™
Toimittaja: Thermo Scientific
Nunc™
479-1368EA 562 EUR
479-1368 479-1379 479-1367 479-2229 479-1380 479-1196 479-2230 479-2233 479-2232 479-1198
Kryoputket, Nunc™
Näytevialit ja pienet näyteastiat
Universal -putket ja telineet soveltuvat sekä pienimuotoisempaan pöytäkäyttöön että tehokkaaseen automaattikäyttöön. Putken pohjassa on pysyvästi kiinnitetty, laserkaiverrettu yksilöllinen 2D-viivakoodi, joka takaa näytteiden turvallisen tunnistuksen ja jäljitettävyyden.
  • Kaikissa putkissa on yksilölinen viivakoodi
  • Kaikki putket on vuototestattu
  • Ulkokierteisissä yksiosaisissa korkeissa on valetut tiivisteet, eikä korkkeja voi kiristää liikaa käsin tai automaattisten korkitustyökalujen avulla
  • Eivät sisällä DNA:ta, DNaasia, RNaasia tai endotoksiineja
  • Kestää lämpötiloja -180...+121 °C
  • Asteikkomerkinnät ja valkoinen kirjoituskenttä manuaalista merkitsemistä varten
Internally-Threaded Universal Tubes and Rack System, 2,0 ml.
  • Kaikissa putkissa on yksilölinen viivakoodi
  • Kaikki putket on vuototestattu
  • Ulkokierteisissä yksiosaisissa korkeissa on valetut tiivisteet, eikä korkkeja voi kiristää liikaa käsin tai automaattisten korkitustyökalujen avulla
  • Eivät sisällä DNA:ta, DNaasia, RNaasia tai endotoksiineja
  • Kestää lämpötiloja -180...+121 °C
  • Asteikkomerkinnät ja valkoinen kirjoituskenttä manuaalista merkitsemistä varten
Experience the best features of the Thermo Scientific™ storage tube portfolio: universal cap, universal latch rack and free-standing tube. This versatile, 2,0 ml internally threaded tube is ideal both for a large storage system like a biobank, and in smaller scale for traditional cryostorage. Sample identity is ensured due to a permanently attached 2D barcode on each tube and permanent laser etching of the rack. Now available in a barcoded rack to allow tracking of the rack in addition to individual tubes.
Tubes and rack are ideal for both lower-throughput and high-throughput use, Feature graduations and white patch for manual marking, Can be used in traditional cryostorage boxes made for 10x10 arrays, Internal threads limit contamination, Automation-pickable in universal latch rack, Barcoded rack option offers additional tracking assurance, Single-piece construction with molded-in gasket, Cannot be over-tightened manually or with automated capping tools, Thermoplastic elastomer gasket material is compatible with storage at room temperature down to vapor phase of liquid nitrogen.
Permanently bonded, unique 2D barcode laser-etched onto the base of tube to securely identify and track samples, 2D barcode readers instantly scans each tube's 2D barcode, registering the tube in any application or database, or integrates via several export options, Scan the tube to access sample information and identify the contents, Every 2D barcoded storage tube is scanned to ensure readability, Barcodes are checked against database of previously assigned codes to prevent duplicates.
Sertifikaatit: IATA certified.