VWR®, Puhdastilan maski, kasvosuoja, Maximum
Toimittaja: VWR
VWR® Maximum
113-6221EA 222 EUR
113-6221 113-6220 113-9930 113-6222 113-9931
VWR®, Puhdastilan maski, kasvosuoja, Maximum
Maskit Puhdastilamaskit
Maximum cleanroom masks feature three ply construction for superior particle and bacterial filtration efficiency. These masks are latex-free.
  • Kolmikerroksiset suojaimet suodattavat hyvin bakteereja ja hiukkasia
  • Erittäin hengittävää materiaalia, joka kestää kosteutta
  • Täysimittainen muovikaari pitää kankaan loitolla hengittäjän suusta, jolloin hengittäminen on viileämpää ja mukavampaa
  • Muovailtava nenäkaistale varmistaa hyvän istuvuuden ja tiiviyden
  • Suojuksessa joko elastaaniset korvalenkit tai polypropeeninauhat. Ultraäänihitsaus säilyttää pehmeyden ja estää hiukkasten syntymisen
  • Kosteutta kestävä, steriili kasvosuojus, jossa on kevyt, kosteudenkestoa parantava sisäkalvo
  • Vain teollisuus- ja puhdastilakäyttöön; ei käytettäväksi suojautumiseen COVID-19 vastaan
  • Tämä tuote ei ole lääkinnälliseen tai kliiniseen käyttöön tarkoitettu lääkinnällinen laite asetuksen (EU) 2017/745 / direktiivin 93/42 / ETY mukaisesti
  • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilökohtaiseksi suojavarusteeksi asetuksen (EU) 2016/425 mukaisesti
Hiukkasten irtoaminen (≥0,5 μm:n hiukkasia/kuutiojalka): 196 (IEST-RP-CC003.3)
Bakteerisuodatuksen teho: >99 % (ASTM F2101)
Hiukkassuodatuksen teho: >99 % (ASTM F2299)
Hengityspaineen muutos (mm H2O/cm²): 1,9...2.2 (MIL-M-36954C)
Tarkasti testattu ja valmistettu ISO-sertifioidussa tehtaassa. Tuotteet validoidaan riippumattoman laboratorion tekemillä testeillä.
Toimitustiedot: Ei-steriilit kasvosuojaimet on pakattu 50 kpl pakkauksiin, 10 pakkausta per laatikko. Suojaimet 113-6222 on pakattu 10 kpl pakkauksiin, 5 pakkauksen pusseihin, 10 pussia per laatikko. Suojaimet 113-9930/9931 on yksittäispakattuja, 50 yksittäispakkausta rasiassa, 10 rasiaa laatikossa.