VWR®, Digital Timer, One Channel
Toimittaja: VWR
VWR®
609-0184EA 35.8 EUR
609-0184
VWR®, Digital Timer, One Channel
Ajastimet Digitaaliset ajastimet
Paino: 35,4 g.
  • Suuri LCD-näyttö (34×13 mm)
  • Ajanlasku enintään 99 minuutista 59 sekunnista alaspäin
  • Voimakas 30 sekunnin äänimerkki
  • Muistitoiminnon takia soveltuu hyvin toistettaviin kokeisiin, koska koeaikoja ei tarvitse syöttää uudestaan jokaisella kerralla.
  • Voidaan kiinnittää esim. inkubaattoreihin, jääkaappeihin ja uuneihin takana olevan magneetin avulla.
Toimitustiedot: Toimitetaan hopeaoksidipariston kanssa, mukana magneetti, Velcro® -liuskat (tarranauha) ja kalibrointitodistus.