Ajastin, digitaalinen, yksikanavainen
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
609-0190EA 49 EUR
609-0190
Ajastin, digitaalinen, yksikanavainen
Ajastimet Digitaaliset ajastimet
This single-channel timer is switchable between 19 hours, 59 minutes and 99 minutes, 59 seconds, and has a 3-key operation for ease of use.
  • LCD-näyttö
  • 19 tuntia, 99 minuuttia, 59 sekuntia
  • Äänihälytys: näyttää käynnistyksen jälkeen kuluneen ajan
Sertifikaatit: Certificate of calibration and individual serial number, these electronic timers are tested and calibrated in an exclusive triple-accredited/-registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory (Cert #2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan kokoontaitettava teline, taskukiinnike ja magneettitausta sekä NIST-standardien mukainen jäljitettävyyslausunto.