Pyyhkeet, yleiskäyttöiset, WYPALL* X50
Toimittaja: Kimberly-Clark
115-1564EA 379 EUR
115-1564
Pyyhkeet, yleiskäyttöiset, WYPALL* X50
Pyyhkeet, liinat ja sienet Kertakäyttöliinat ja -pyyhkeet Paperiliinat yleiskäyttöön
These wipes made of durable Hydroknit* material are ideal for light duty cleaning tasks, such as cleaning glass, polishing surfaces and cleaning precision components.
  • Versatile and lightweight
  • Reinforced for strength when wet or dry
  • Without adhesives and binders
  • Available in an economical pop-up box format
Colour: White