VWR®, Puhdastilan pyyhkeet, 100% polyesteriä
Toimittaja: VWR
VWR®
115-0660EA 22 EUR
115-0660 115-0661
VWR®, Puhdastilan pyyhkeet, 100% polyesteriä
Pyyhkeet, liinat ja sienet Puhdastilan pyyhkeet Kuivat puhdastilan pyyhkeet
These are 100% continuous-filament, double-knit polyester fabric wipes.
  • Laserleikatut sinetöidyt reunat
  • Erittäin vähän irtoavia hiukkasia, kuituja, yhdisteitä ja ioneja. Soveltuvat ympäristöön, jossa kontaminanttien pitoisuudet on pidettävä pieninä
  • Ultrapuhdas, erittäin imukykyinen ja kestävä
  • Edullinen
  • Pesty ja pakattu puhdastilojen vaatimusten mukaisesti (ISO-luokka 4)
Siitä on tehty kaksoisneuloksena purkautumaton pyyhe, joka on äärimmäisen puhdas ja imukykyinen. Se on suunniteltu pintojen puhdistamiseen ja roiskeiden siivoamiseen puhdastiloissa, joiden ISO-luokitus on 3 tai suurempi. Näistä kestävistä pyyhkeistä ei irtoa kuituja, ja ne kestävät hankaamista rankassakin käytössä, esimerkiksi karkeita pintoja pyyhittäessä.
Soveltuu luokan 1, ISO 3, M1.5 ympäristöihin.
Väri: valkoinen