Käsineet, hihansuojukset, VersaTouch® 72-290
Toimittaja: Ansell
VersaTouch®
112-2937EA 98.6 EUR
112-2937
Käsineet, hihansuojukset, VersaTouch® 72-290
Workwear
Nämä hihat on valmistettu polypropeenin, lasikuitujen ja Dyneema®-kuitujen seoksesta.
  • Pesu enintään 90 °C:ssa
  • Soveltuu kaikenlaisten elintarvikkeiden käsittelyyn
  • Kestää hankausta ja korkeita lämpötiloja entistä paremmin
  • Yksi koko, joka sopii kaikille
Ne antavat hyvän viiltosuojan ja soveltuvat hyvint elintarvikkeiden käsittelyyn, kuten luiden irrotukseen, lihanleikkaukseen, vihannesten käsittelyyn, kalankäsittelyyn ja fileeraukseen.
Sertifikaatit: EN 388 (354X), luokka II
EU:n elintarvikelainsäädännön mukainen