Työkengät, autoklavoitavat pistokkaat, 9600 Series
Toimittaja: Abeba
114-3830EA 57.1 EUR
114-3830 114-3841 114-3840 114-3843 114-3821 114-3832 114-3842 114-3820 114-3831 114-3834 114-3823 114-3833 114-3822 114-3836 114-3825 114-3824 114-3835 114-3838 114-3827 114-3837 114-3826 114-3829 114-3839 114-3828
Työkengät, autoklavoitavat pistokkaat, 9600 Series
Kengät ja saappaat
Anti-static, autoclavable clog with foldable and adjustable heel strap.
  • Autoclavable at 121 °C
  • Washable at 60 °C
Sertifikaatit: EN ISO 20347:2012; A, E, SRC