Ilmanäytekerääjä paineistetuille kaasuille, SAS Super Pinocchio II
Toimittaja: VWR Collection
SAS Super
710-0955EA 4840 EUR
710-0955 710-0951 710-0950 710-0949
Ilmanäytekerääjä paineistetuille kaasuille, SAS Super Pinocchio II
Näytteenottimet Ilmanäytekerääjät
SAS Super Pinocchio II on impaktiotyyppinen ilmanäytekerääjä paineistettujen kaasujen mikrobiologisen laadun testaukseen puhdastilakäyttöä varten. SAS Pinocchio Super II -järjestelmä liitetään paineilmalähteeseen ja tarvittava virtausnopeus säädetään virtausmittarin avulla.
  • Täysin siirrettävä
  • 55 mm:n kontaktimaljoille (RODAC) tai vakiomallisille 90 mm:n petrimaljoille
  • Näytteenottojakso ajastetaan niin, että näytettä saadaan tarvittava määrä
Sertifikaatit: IQ-, OQ- ja PQ-dokumentit saatavana.
Toimitustiedot: Itsenäinen yksikkö, jossa liitännät, ilman virtausmittari, painemittari, hana, suutinpää ja levyrunko.