Ilmavirran tarkistusjärjestelmä, Pyramid
Toimittaja: VWR Collection
SAS Super
710-0967EA 6210 EUR
710-0967
Ilmavirran tarkistusjärjestelmä, Pyramid
Virtausmittarit
Mikrobiologisen ilmanäytekerääjän oikea toiminta on varmistettava testaamalla laite säännöllisesti hyvän laboratoriokäytännön ja hyvien tuotantotapojen mukaisesti. Laboratoriohenkilökunnan on tarkistettava sopivalla instrumentilla, että ilmanäytekerääjä toimii valmistajan ilmoittamien teknisten tietojen mukaisesti. Laite voi vaurioitua esimerkiksi akkuvian tai pudottamisen seurauksena. Pyramid on helppokäyttöinen, akkuvirralla toimiva ilmavirran tarkistusjärjestelmä SAS-ilmanäytteenottimien kalibrointiin. Instrumentti koostuu kahdesta erillisestä yksiköstä: puhaltimesta ja virtausmittarista. Pyramid-järjestelmä asetetaan näytteenottimen päälle, jossa potkuri synnyttää ilmavirtauksen nopeutta vastaavan sähkökentän. Järjestelmä mittaa sähkömagneettisen kentän ja laskee ilmavirran, joka näkyy myös digitaalisessa näytössä (yksikkönä litraa/min tai kuutiojalkaa/min). Akku riittää 3 vuodeksi (30 000 testauskerraksi), ja sille on saatavana IQ- ja OQ-dokumentit.
  • Sisäiseen laadunvalvontaan
  • Mittausaika 30 sekuntia
  • Hyvän laboratoriokäytännön (GLP-käytännöt) ja hyvien tuotantotapojen (GMP-käytännöt) mukainen
  • Kaksi yksikköä LCD-näytössä näkyville tuloksille: litraa/min (l) tai kuutiojalkaa/min (CFM)