VWR® Thermal Shake Touch, Lämmittävä ravistelija
Toimittaja: VWR
VWR®
460-0205EA 3430 EUR
460-0205 460-0206 460-0203 460-0204 460-0202 VWRU10027-176 VWRU89232-908 460-0207
VWR® Thermal Shake Touch, Lämmittävä ravistelija
Kuivahauteet Ravistavat kuivahauteet
Thermal Shake Touch on suunniteltu yhdenmukaisia ja tarkkoja tuloksia vaativiin käyttötarkoituksiin. Matalassa laitteessa on sekä lämmitys- että ravistelutoiminto, ja vaihdettavien blokkien ansiosta siinä voi käyttää monia erilaisia putkia ja mikrolevyjä. LCD-kosketusnäyttö nopeuttaa lämpötilan, nopeuden ja ajan asettamista ja kaikki asetusarvot saa yhtä aikaa näkyviin. Laite näyttää näytössä myös ohjeita ja käyttöä helpottavia vinkkejä. Kosketusnäyttöä voi käyttää kumisilla laboratoriokäsineillä.
  • Helppokäyttöisessä 4,3":n LCD-värinäytössä ohjelmien etenemisen voi tallentaa ja sitä voi seurata viittä käyttäjän määrittämää ohjelmaa vastaavien päivittyvien tilapalkkien avulla; joka palkissa on viisi erillistä vaihetta
  • Soveltuu nopeaan lämmitykseen, jäähdytykseen ja ravisteluun, myös pulssitoiminto, ihanteellinen nopeaan pyörresekoitukseen
  • Ajastin, jossa äänihälytys, 1 min...99 h 59 min, lämmitys keskeytyy automaattisesti, jos laite havaitsee sisäisen toimintahäiriön
  • USB-portin kautta tietoja voi siirtää muistitikkuun tietojen kirjaamista, ohjelmien tallennusta tai päivitystä varten
Ohjelmointitoiminnon avulla käyttäjä voi tallentaa ja käyttää automaattisesti viittä erillistä viisivaiheista ohjelmaa. Lämpötilan muutosnopeuden säätötoiminnolla lämmitys-peuden voi määrittää 0,5 °C/min askelin. Lämpötilan tarkkuuden takaa yksipistekalibrointi, jolla käyttäjä voi kalibroida enintään 6 erillistä määritettyä lämpötilaa. Valmistettu laadukkaasta lämmön- ja kemikaalinkestävästä polymeeristä, joten kotelo pysyy viileänä kaikissa tavallisissa toimintalämpötiloissa. Enimmäislämpötilan rajoitustoiminto takaa, ettei lämpötila ylitä käyttäjän määrittämiä rajoja ja mahdollistaa lämpöherkkien näytteiden suojaamisen. Kotelon kuumenemisen merkkivalo syttyy, kun kotelon lämpötila on 40 °C, ja palaa, kunnes laite on jäähtynyt alle 40 °C:n. Laitteen kehittynyt elektroniikka ja lämpötila-anturi takaavat lämpötila-asetusten tarkkuuden ja luotettavuuden toimintalämpötila-alueella 5 - 35 °C, (tiivistymätön suhteellinen kosteus enintään 80 %). Soveltuu mm. soluviljelmille sekä DNA-, RNA- ja proteiinitutkimuksiin.
The unit’s enhanced electronics and temperature sensor provide accurate, dependable temperature settings across the operating range of 5 to 35 °C, (maximum 80% relative humidity, non condensing). Applications include cell cultures, DNA, RNA and protein studies.
Tilaustiedot: Blocks are required to use the unit and are ordered separately.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan 1,5 ml:n blokki (460-0210) sekä teline ja suojus, muut blokit on tilattava erikseen. Huomioi, että Eppendorf Thermomixer R® -blokit ovat yhteensopivia VWR® Thermal Shake Touch -laitteen kanssa. Saatavana on myös malli, jonka mukana toimitetaan NIST-jäljitettävä sertifikaatti, johon sisältyy myös NIST-jäljitettävä kolmipistekalibrointi. Jäljitettävässä sertifikaatissa on tiedot kalibroinnin todellisista mittausarvoista ja epätarkkuudesta. Kalibrointilaboratorio täyttää standardin ISO/IEC 17025 vaatimukset.
Varoitus: * RT = ympäristön lämpötila
** Mikroputkiblokkien mukana toimitetaan irrotettava teline ja suojus.