Lämpömittari, erittäin suuren tarkkuuden lämpömittarit jääkappeihin ja pakastimiin, Traceable®
Toimittaja: VWR, part of Avantor
Traceable®
620-1978EA 168 EUR
620-1978 620-1979 620-1977 620-1976
Lämpömittari, erittäin suuren tarkkuuden lämpömittarit jääkappeihin ja pakastimiin, Traceable®
Lämpömittarit Digital Thermometers Precision Digital Thermometers
Suuren tarkkuuden lämpömittareihin on saatavana useita anturivaihtoehtoja. Pullo toimii eristeenä hetkellisiä lämpötilanvaihteluja vastaan, kun kylmälaitteen ovi avataan. Anturissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva ja kolmen metrin kaapeli (Ø×P: 3,2×300 mm). Se on vesitiivis ja soveltuu käytettäväksi nesteille, ilmalle/kaasulle ja puolikiinteille aineille. Toimitukseen sisältyvät säädettävä pidin ja VELCRO®-tarranauha.
  • Pienimmät/suurimmat arvot edellisten 24 tunnin ajalta (tunneittain) ja edellisten 7 tai 30 päivän ajalta (päivittäin)
  • Aika- ja päivämääräleimaus ilmaisee kaikkien vähimmäis- ja enimmäisarvojen tarkan ajankohdan ja päiväyksen
  • Säädettävä hälytys (asetusväli 0,1 °C), joka laukeaa, jos lämpötila ylittää/alittaa asetetun raja-arvon
Neljä platina-anturivaihtoehtoa, joissa PTFE-kaapelit.
Calibration points:
620-1976 and 620-1977: −40 °C; 0 °C and 50 °C
620-1978: −80 °C; 0 °C; 50 °C and 190 °C
620-1979: −80 °C; −40 °C and 0 °C
Sertifikaatit: Kalibroitu ISO/IEC 17025-, ANSI/NCSL Z540-1- ja 9001-standardien mukaisesti A2LA:n akkreditoimassa laboratoriossa, mikä todistaa NIST-standardien mukaisen jäljitettävyyden.
Toimitustiedot: Kaksi AAA-paristoa, platina-anturi, kaapeli, pöytäteline, seinäteline ja sarjanumeroitu Traceable®-kalibrointitodistus.
Varoitus: Note: For longer-lasting performance of the cable, please insert the probe and cable through a freezer port. If sealing the door on the cable, please provide extra slack so that the cable is not pulled every time the door is opened and closed.
* Suunniteltu erityisesti −80-asteisia pakastimia varten.