Affinity chromatography column, GSTPrep™ FF
Toimittaja: GE Healthcare
GSTPrep™
GSTPrep™ FF 16/10 is prepacked, ready-to-use column containing Glutathione Sepharose 4 Fast Flow designed for one-step, scale-up purification of glutathione S-transferase (GST)-tagged proteins.
  • Binds approximately 200 mg recombinant GST/column
  • Mild elution conditions preserving protein antigenicity and function
  • Simple operation with a pump or chromatography system, such as ÄKTA design
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tuote Column hardware Partikkelikoko Bed dimensions Tilavuus Virtausnop. Flow velocity Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
GSTPrep™ FF 16/10 PP 90 µm 16×100 mm 20 ml <10 ml/min <300 cm/h 1 28-9365-50
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Enimmäispaine 1,5 bar
pH-alue 3 - 12
Säilytys 4 to 30 °C, 20% Ethanol
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm