Affinity chromatography column, HisPrep™ FF
Toimittaja: GE Healthcare
HisPrep™ FF 16/10 is a ready-to-use column, prepacked with precharged Ni Sepharose 6 Fast Flow which consists of 90 mm beads of highly cross-linked agarose, to which a chelating ligand has been immobilised. This chelating ligand is charged with Ni²⁺ ions, the first-choice metal ion for purifying most histidine-tagged proteins.
  • Compatible with a wide range of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
  • Negligible leakage of Ni²⁺
  • High binding capacity, approximately 40 mg/ml medium
  • Convenient and time-saving 20 ml prepacked HiPrep format
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tuote Column hardware Partikkelikoko Sisähalk.×P Tilavuus Virtausnop. Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
HisPrep™ FF 16/10 PP 90 µm 16×100 mm 20 ml <10 ml/min 1 28-9365-51
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Enimmäispaine 1,5 bar
pH-alue 3 - 12
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm