Kloorivetyliuos 6 mol/l (6 N)
Varoitus
VWRS6169.9010EA 0 EUR
VWRS6169.9010
Kloorivetyliuos 6 mol/l (6 N)
Kloorivetyliuos
Kaava: HCl
MW: 36,46 g/mol
Tiheys: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II