Stereomikroskoopit jossa zoom, SMZ-171
Toimittaja: Motic
630-2028EA 1220 EUR
630-2028 630-2027 630-2026 630-2025 630-2024 630-1807
Stereomikroskoopit jossa zoom, SMZ-171
Mikroskoopit
The SMZ-171 modular system enables you to create your own microscope by choosing a head, a holder and a stand.
  • Optinen Greenough-järjestelmä
  • Työskentelyetäisyys 110 mm
  • Läpivalo kallistettavalla reflektorilla
Hyvien optisten ominaisuuksiensa (jopa 460 lp/mm) ja laajan lisävarustevalikoimansa ansiosta SMZ-171-mikroskoopit täyttävät sekä rutiinikäytön että tutkimuksen vaatimukset. Niiden selkeät ja vääristymättömät 3D-kuvat soveltuvat biologian ja lääketieteen preparointikäyttöön sekä teollisuuden laadunvalvonta- ja tarkastuskäyttöön.
Tilaustiedot: Saatavana LED-rengasvalo, joka ei muodosta varjoja kuviin.
Toimitustiedot: SMZ-171-BP and -TP models include black and white stage plates and dust cover. SMZ-171-BLED and -TLED models include black, white and frosted stage plates and dust cover.