VWR®, Digitaaliajastin, yksikanavainen
Toimittaja: VWR
VWR®
609-0185EA 44.4 EUR
609-0185
VWR®, Digitaaliajastin, yksikanavainen
Ajastimet Digitaaliset ajastimet
  • Laskeva ajanotto 99 minuutista ja 59 sekunnista
  • Kovaääninen hälytys, soveltuu meluisiin ympäristöihin
  • Muistiasetus
  • Pienikokoinen
  • Automaattinen sammutus
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan magneetti, pöytäteline ja taskukiinnike.