Desiccator plates
Toimittaja: VITLAB
VITL65975EA 271 EUR
VITL80553 VITL65975 VITL65965 VITL80551
Desiccator plates
Eksikaattorit ja kaappieksikaattorit Eksikaattorilevyt
Porcelain plates are suitable for hot objects. PP plates are usable up to a maximum of 120 °C.