HPTLC- ja TLC-levyt, silikageeli 60, MS-laatu
Toimittaja: Merck
1.51161.0001EA 671 EUR
1.51161.0001 1.51160.0001 1.00933.0001 1.00934.0001
HPTLC- ja TLC-levyt, silikageeli 60, MS-laatu
TLC-levyt
TLC-levyjen yhdistäminen massaspektrometriaan on uusi, erittäin kiinnostava ala, joka vie tasokromatografiatekniikoita eteenpäin. MS-laatuiset levyt ovat paljon puhtaampia kuin tavalliset TLC- ja HPTLC-levyt, joten ne ovat herkempiä ja tausta häiriöitä on vähemmän. Siksi jäämäanalyysi onnistuu massaspektrometrialla vieläkin pienemmillä, nanogrammojen kokoisilla näytteillä.