2-(2-Butoksietoksi)etanoli stabiloitu, TECHNICAL
Varoitus
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 400 ppm
VWRS86011.410EA 0 EUR
VWRS86011.410
2-(2-Butoksietoksi)etanoli stabiloitu, TECHNICAL
2-(2-Butoksietoksi)etanoli
Kaava: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
MW: 162,23 g/mol
Kiehumispiste: 230,4 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –68 °C
Tiheys: 0,954 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002881
CAS-numero: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 12,01592