VWR®, Suodatinkortit sytosentrifugeihin
Toimittaja: VWR
VWR®
720-2060EA 69.9 EUR
720-2060 720-2061 720-2059
VWR®, Suodatinkortit sytosentrifugeihin
Suodattimet Sentrifugisuodattimet
Cyto strips made of filter board for cytocentrifuges. Absorption of excess liquids from the staining of samples in cytologic analysis. Can be used in Shandon and Sakura Cyto-Tek® cytocentrifuges.
  • Yksi- ja monikammioisiin laitteisiin