Biopsiatyynyt, Q Path®
Toimittaja: VWR, part of Avantor
Q Path®
720-2254EA 41 EUR
720-2254 720-2255
Biopsiatyynyt, Q Path®
Biopsiatyynyt
Polyuretaanivaahtoa, tarkoitettu pitämään pienet biopsianäytteet paikoillaan ja estämään niiden katoaminen. Antaa nesteen kiertää vapaasti käsittelyn aikana.
  • Leikattu erikseen
  • Heti käyttövalmiit
  • Kestävät liuottimia
Pakattu 500 kappaleen pusseihin.