VWR® USC, Ultraäänihauteet
Toimittaja: VWR
VWR®
142-0083EA 1080 EUR
142-0083 142-0084 142-0085 142-0086 142-0087 142-0088 142-0100 142-0089 142-0101 142-0102 142-0103 142-0104 142-0105 142-0106 142-0107 142-0108 142-0109 142-0090 142-0091 142-0092 142-0093 142-0094 142-0095 142-0096 142-0097 142-0098 142-0099 142-0110
VWR® USC, Ultraäänihauteet
Ultraäänihauteet
Cleaning via ultrasound has been one of the most effective methods of freeing parts with complex geometry, such as fins, under cuts, bore holes or pocket holes from residues (contaminants).
  • Erittäin suorituskykyinen PZT-ultraäänimuunnin keraamisella tekniikalla
  • Ultraäänen tasainen jakautuminen puhdistuskaukalossa
  • Korkeammat taajuudet aiheuttavat vähemmän melua
  • Kestävä lämmitys integroidulla kuivakäynnin estävällä suojajärjestelmällä
  • Termostaattia voidaan säätää 80 °C:een saakka
  • Haude ja pinta ruostumatonta terästä
Räjähtävien tyhjiökuplien fyysiset ominaisuudet saavat puhdistusnesteessä aikaan pieniä ilmakuplia, jotka tuottavat jopa 1 000 baarin paineen ja 5 000 °C:n lämpötilan energian räjähtäessä ja kuplien tunkeutuessa pieniin aukkoihin. Yhdistettynä puhdistettavan lian ja materiaalin perusteella kehitettyyn puhdistusaineeseen osan voi kavitaation muodostumisen kautta puhdistaa ilman ylimääräisiä manuaalisia työvaiheita, jolloin jäämät kuten öljyhiili, saastumat, rasva, öljyt, ruoste, maalit, pöly, kalkki ja muut epäpuhtaudet on helppo irrottaa tavalla, joka suojaa materiaalia eikä jätä jälkeensä jäämiä.
Ultraäänihaude USC T: igitaalinen ajastin 1...99 minuuttia, voidaan säätää 1 minuutin välein.
Ultraäänihaude USC TH: Digitaalinen ajastin ja hauteen lämmitin, pesutehoa voidaan lisätä säätämällä lämpötila enintään 80 °C:een. Lämmitintä valvotaan keltaisella LED-valolla, joka sammuu, kun asetettu lämpötila on saavutettu.
Ultraäänihaude USC THD ja THD/HF (korkeataajuuksinen): Koneessa on digitaalinen näppäimistö, joka varmistaa asianmukaisen asetuksen ja toiminnan. D-sarjan erikoistoimintoja ovat:
Digitaalinen aika-asetus 1...99 min tai jatkuva
Digitaalinen lämpötilanäyttö säädettävissä 80 °C:een saakka
Lämmittimessä on kuivakäynnin estävä suojajärjestelmä
Ultraäänitasoa voidaan säätää yhdeksään tasoon, 10...100 %
Asetettu ultraäänitaso stabiloituu tarkasti astetusta tasosta ja käytettävästä lämpötilasta riippumatta
"Dual half-wave" -äänitoiminto pyyhkäisyllä
Kaasunpoistotoiminto haudenesteen homogenisointiin
Toimitustiedot: Delivery includes bath, power cord, suitable adapters and manual. Tank covers and baskets have to be ordered separately.
Varoitus: Please note that models USC 900, 1200, 1700, 2100 and 2600 are equipped with a stainless steel valve to easily drain the bath.