VWR® VOS 40 digital & VOS 60 control, Sekoitusmoottori, elektroniset sekoitusmoottorit
Toimittaja: VWR
VWR®
441-0307EA 1740 EUR
441-0307 441-0306 441-0305 441-0304 441-0303 441-0302
VWR® VOS 40 digital & VOS 60 control, Sekoitusmoottori, elektroniset sekoitusmoottorit
Sekoittajat Sekoitusmoottorit
Laboratory stirrers that are ideal for simple stirring tasks, suitable for quantities up to 25 L (VOS 40 digital), or for intensive stirring tasks for quantities up to 40 L (VOS 60 control). Due to microprocessor-controlled technology, the stirrers automatically adjust the speed within the speed range of 0/30 to 2000 min⁻¹.
  • Digitaalinen nopeusnäyttö
  • Portaaton nopeudensäätö
  • Työnnettävät teräosat
  • Ylikuormitussuojaus ja mahdollisuus käyttää laitteita lyhytaikaisesti ylikuormitustilanteissa
  • Virhekoodinäyttö
Suojapiirit varmistavat, että laitteen virta katkeaa automaattisesti tilanteissa, joissa moottori uhkaa sammua tai ylikuormittua. Sekoitusakselin todellisen nopeuden ja asetusnopeuden jatkuva valvonta takaa, että vaihtelut nopeudessa korjataan automaattisesti. Näin nopeus pysyy tasaisena myös näytteen viskositeetin muuttuessa. Muotoilultaan kapeiden sekoittajien käyntiääni on hiljainen.
VOS 60 control -mallissa on irrotettava langaton säädin ja monikielinen digitaalinen TFT-näyttö. Sekoittajassa on myös RS232- ja USB-liitännät kaikkien parametrien säätämistä ja dokumentointia varten sekä vääntömomenttikäyrä viskositeetin muutosten mittausta varten.
Ohjelmoitavat toiminnot
Kiinteä lämpötilamittaus
Jaksottainen käyttö, ajastin ja lukitustoiminto
Säädettävä suojapiiri
Sertifikaatit: Standardin DIN EN 60529 vaatimusten mukainen kotelointiluokka: IP 40
Tilaustiedot: Mukana ei toimiteta lisävarusteita. Saatavana on laaja valikoima erikseen tilattavia lisävarusteita.