Turvakanisterit
Toimittaja: Rötzmeier
119-2045EA 295 EUR
119-2045 119-2046 119-0116 119-0121 119-2180 119-2181 119-2182 119-2380 119-0172
Turvakanisterit
Turvakannut
Ruostumatonta terästä.
  • Syttyvien nesteiden, kuten liuottimien, käyttöön paikan päällä
  • Räjähdyssuojattu liekkisuojuksilla (irrotettavissa) ja paineensäätöventtiileillä
  • Hanat ja annostelulaitteet ovat itsesulkeutuvia
  • Valmistusmateriaalina laadukas ja kemiallisesti kestävä ruostumaton teräs (paksuus 0,8 mm), tiivisteet PTFE:tä
  • Ergonominen muotoilu, helppo käsitellä
  • Itsesulkeutuvilla hanoilla varustetuissa malleissa on erillinen paineentasausruuvi. Ne soveltuvat vaakatasoiseen säilytykseen ja dekantointiin.
Kanisterimainen muoto säästää varastointitilaa silloin, kun sitä on rajallisesti (esimerkiksi turvakaapeissa).