Kasetit, Q Path® MacroStar VII
Toimittaja: VWR, part of Avantor
MacroStar VII
720-2206EA 373 EUR
720-2206 720-2210 720-2208 720-2211 720-2209 720-2212 720-2213 720-2214 720-2207
Kasetit, Q Path® MacroStar VII
Histologiset kasetit Kudos- ja biopsiakasetit
Soveltuvat suurikokoisten kudosnäytteiden säilyttämiseen ja merkitsemiseen käsittelyn, valamisen ja leikkaamisen aikana. Kestävät kaikkia yleisesti käytettyjä histologisia liuottimia. Toimitetaan 500 kasetin annostelulaatikoissa. Pakkauksessa on kaksi laatikkoa (yhteensä 1 000 kasettia). Korkeus on kaksinkertainen peruskasetteihin verrattuna.
  • Suuri kasetti, 32 × 26 × 12 mm
  • Kiinteä kansi
  • 45 asteen kulmassa oleva kirjoituskenttä