Kasetit, Q Path® MacroStar V, teipatuissa pinoissa
Toimittaja: VWR, part of Avantor
MacroStar V
720-2170EA 99.7 EUR
720-2170 720-2165 720-2099 720-2166 720-2163 720-2164 720-2169 720-2167 720-2168
Kasetit, Q Path® MacroStar V, teipatuissa pinoissa
Histologiset kasetit Kudos- ja biopsiakasetit
Valmistettu asetaalipolymeerista. Kaseteissa on kiinteä kertakäyttöinen kansi, ja ne on pakattu Leica- ja Sakura-kasettitulostimiin sopiviin telineisiin. Pakkauksessa on 2 000 kasettia 40 kappaleen telineissä.
  • Helppokäyttöiset suuriaukkoiset kasetit
  • 45 asteen kulmassa oleva kirjoituskenttä edessä ja molemmilla sivuilla
  • Kasettien pinta on uurrettu, mikä helpottaa avaamista valamisen jälkeen