  • Kriteerit
    • In Stock (27)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
general-purpose-glass-thermometers
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Lämpömittarit vastaavat tarkkuuden ja fyysisten mittojen vaatimuksia.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Lämpömittareiden nesteenä on punainen sprii. PTFE-pinnoitus (lisävaruste) ehkäisee neste- ja lasikontaminaatiota.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   These oven thermometers contain red organic liquid against white back glass.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Näissä lämpömittareissa on lasihelmillä täytetty mikroputki, ja ne soveltuvat käytettäväksi vakiolämmityslohkoissa ja vesihauteissa.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Designed for use in all standard heating and drying blocks, water baths and incubators.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Lasilämpömittari, −5…+20 °C, Pituus: 152 mm, Punainen sprii
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Bohlender
Kuvaus:   These thermometer made of PTFE jacketed glass. Suitable for 500 to 6000 ml reaction vessels.
Toimittaja:  AMARELL, ARNO
Kuvaus:   [EN]THERMOMETER BATH BLUE FISH SHAPE 5:4 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 17
  1  2  3  Seuraava