  • Kriteerit
    • In Stock (40)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
Hait:
Digital Thermometers with Probe
36  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   This waterproof and shockproof thermometer is a safe replacement for any hazardous mercury instrument. The probe is resistant to most chemicals.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   These digital stem thermometers are suitable for field studies, wet lab applications, wash-down areas, food testing and tanks.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   These high accuracy digital thermometers, with chemical resistant probes, monitor the temperature of pharmaceuticals, vaccines, chemicals, blood and b...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   This 'flip to open' thermometer has a probe that can be positioned at any angle.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Digital thermometer with extra long waterproof stainless steel 500 mm probe with cable (2,5 m).
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Dial thermometer for use in soil, cuvettes, test tubes, food products, incubators, biomedical reagents and petroleum hydrocarbons.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Data logging thermometers with user-defined timing intervals. Ideal for monitoring ultra-low temperature freezers.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Simultaneously displays temperature, timer, and current alarms. Reduce guesswork with instant, accurate temperature readings.
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 36
  1  2  3  4  5  Seuraava