Kasetit, Q Path® MacroStar I, taskuissa
Toimittaja: VWR, part of Avantor
MacroStar I
720-2036EA 358 EUR
720-2036 720-2033 720-2040 720-2039 720-2037 720-2038 720-2034 720-2032 720-2035
Kasetit, Q Path® MacroStar I, taskuissa
Histologiset kasetit Kudos- ja biopsiakasetit
Valmistettu asetaalipolymeerista, soveltuvat kudosnäytteiden säilyttämiseen ja merkitsemiseen käsittelyn, valamisen ja leikkaamisen aikana. Kestävät kaikkia yleisesti käytettyjä histologisia liuottimia. Kasetit on pakattu valmiiksi Thermo- ja RA Lamb -kasettitulostimiin sopiviin taskuihin. Pakkauksessa on 37 taskua, joista jokaisessa on 80 kasettia, sekä 1 tasku, jossa on 40 kasettia.
  • Suuri aukko nesteiden suodatukseen
  • 45 asteen kulmassa oleva kirjoituskenttä
  • Ei kantta
  • 34 aukkoa