Tarkkuusvaaka, Secura®-sarja
Toimittaja: Sartorius
Secura®
611-2736EA 5220 EUR
611-2736 611-2713 611-2734 611-2733 611-2732 611-2731 SARBSECURA61021CEU SARBSECURA613-1CEU SARBSECURA61011CEU SARBSECURA11031CEU 611-5271 611-3133 611-3134 611-3135 SARBSECURA31011CEU 611-2729 611-2728 611-2727 611-2726 611-2725 611-2723 611-2721 611-2720 611-2741 611-2740 SARBSECURA31011CFR SARBSECURA612-1CEU SARBSECURA1103-1S 611-2719 611-2718 611-2739 611-2716 611-2737 611-2715
Tarkkuusvaaka, Secura®-sarja
Vaa'at
Teknisesti edistynyt vaakamallisto helppoon, luotettavaan ja turvalliseen punnitukseen säädellyissä käyttökohteissa. Secura®-mallien monet APC (Advanced Pharma Compliance) -toiminnot helpottavat dokumentointi- ja seurantavelvoitteiden täyttämistä. GLP-vaatimusten mukaista tulostedokumentaatiota valvoo sisäinen turvatoiminto, joka estää tiedonsiirron tulostimeen tai tietokoneeseen yleisten toimintahäiriöiden yhteydessä. Näitä häiriöitä ovat mm. vaa'an vino asento, vähimmäispainoa kevyempi näyte tai isoCAL-kalibrointia vaativat lämpötilanvaihtelut.
  • Kosketusnäytön graafinen käyttöliittymä on optimoitu lääketeollisuuden laboratoriokäyttöön
  • Cal Audit Trail -toiminto dokumentoi jokaisen suoritetun punnituksen
  • Sisäinen IsoCAL-kalibrointi ja -säätötoiminto on linkitetty CAL Audit Trail toimintoon
  • SQmin-toiminto seuraa USP-vaatimusten mukaisten näytteen vähimmäispainorajojen toteutumista
  • Määritettyjen asetusten salasanasuojaus
  • LevelControl-toiminto valvoo jatkuvasti, että vaaka on täysin vaakasuorassa
Secura® also features built-in protection systems for complete reliability and regulatory compliance and provides highly accurate weighing results and operating convenience. It features integrated protection systems for minimising the risk of obtaining incorrect results and real time alarm messaging and interactive user guidance for levelling to prevent inaccurate results due to an unlevelled balance.
Safe and clear documentation by sample and batch identifiers for keeping perfect track of weighing data and integrated PC direct function and plug and work connectivity to a printer.
Choice of legal verification: Factory verification EU (CEU); factory verification Switzerland (CCH); factory verification France (CFR).
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan yleiskäyttöinen verkkovirtasovitin, suojakupu ja sovellusopas.