VWR®, Beater, Myllyt, sekoitusmyllyt
Toimittaja: VWR
VWR®
412-0167EA 5330 EUR
412-0167
VWR®, Beater, Myllyt, sekoitusmyllyt
Homogenisaattorit Homogenisaattorit, pöytämalli
Pienten näytetilavuuksien hajottamiseen tarkoitettu kuulamylly, jota voidaan käyttää myös mikroputkien ja mikrolevyjen ravistamiseen/sekoittamiseen. Laaja valikoima sovelluksia eri tieteenaloille geologiasta biotekniikkaan.
  • Helppo käyttää - yksinkertainen valintanuppi ja näppäimistö taajuuden ja ajastimen säätämiseen
  • Helppo huoltaa - harjaton DC-moottori
  • Jauhamiskannujen ja putkenpitimien laajan valikoiman ansiosta soveltuu erilaisten näytteiden vaatimuksiin
Grinding time setting - 5 s to 60 min
Vibrational frequency: 3 to 30 Hz