Ravistelijat, 3D-inkubaatioravistelija
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
444-0765EA 3070 EUR
444-0765 444-0767 444-0766
Ravistelijat, 3D-inkubaatioravistelija
Ravistelijat Inkubaatioravistelija
  • Elektroninen kallistuksensäätö 0...20° laitteen ollessa käynnissä
  • Lämpötila, nopeus, kallistuskulma ja aika näkyvät LED-näytössä samanaikaisesti
  • Ajastin 1 s...160 h, merkkiääni ilmoittaa, kun aika on kulunut loppuun
  • Voi käyttää 5...40 °C:ssa (suhteellinen, tiivistymätön kosteus enintään 80 %) kylmähuoneissa, inkubaattoreissa ja hiilidioksidipitoisissa ympäristöissä
Lämpötilaa on helppo säätää 1 °C välein. Aaltoliikkeen voi säätää pehmeäksi ja hitaaksi (jopa 1 min-1) tarkalla nopeudensäädöllä. Käyttäjä voi tarkastella kaikkia asetuksia kerralla kosketuspainikkeilla ja LED-näytöllä, jossa näkyvät lämpötila, nopeus, kallistuskulma ja aika. Tulokset ovat aina toistettavia ja virheettömiä. Laitteen erottaa helposti laboratoriopöytien keskeltä. Kuumenemisesta varoittava merkkivalo syttyy, kun kammion lämpötila nousee 40 °C:een, ja palaa siihen asti, kunnes lämpötila on laskenut alle 40 °C:n.
Näytteitä voi tarkkailla polykarbonaattikannen läpi sisälämpötilan muuttumatta. Ajastin näyttää kuluneen ajan tai sammuttaa laitteen, kun laskurin aika on kulunut loppuun. Viimeisimmät asetukset näkyvät näytössä senkin jälkeen, kun virta on katkaistu. Ylikuormitussuojaus antaa näyttö- ja merkkihälytyksen, jos järjestelmä havaitsee, että alustan edessä on este tai että se on ylikuormittunut. Porrastetulla nopeusasetuksella laite kiihtyy hitaasti niin, että näytteet eivät läiky. Laite soveltuu soluviljelyyn, hybridisaatiomenetelmiin ja blottaustekniikoihin.
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman lisävarusteita. Matto on tilattava erikseen.
Varoitus: * Huomaa: Enimmäisnopeus/-kallistuskulma saattaa vaihdella, kun kuorma on painava tai epätasapainossa
** Keskellä alustaa