VWR®, 3D-ravistelija
Toimittaja: VWR
VWR®
444-0761EA 1710 EUR
VWRU12620-918 444-0761 444-0760 444-0759
VWR®, 3D-ravistelija
Ravistelijat Pyörivän liikkeen ravistelijat / tasoravistelijat
The low profile 3-D rotator waver provides precise speed control and a smooth, low foaming, three dimensional, wave motion. The cast aluminium base offers durability and added stability, the spill resistant design channels fluids away from internal components. The microprocessor control provides electronic tilt angle adjustment which allows user to easily and accurately adjust waving angle from 0 to 20° while unit is operating. Precise speed control provides smooth, low speed waving motion down to 1 min⁻¹.
  • Elektroninen kallistuksensäätö 0 to 20° laitteen ollessa käynnissä
  • Nopeus, kallistuskulma ja aika näkyvät näytössä samanaikaisesti
  • Ajastin 1 s a 160 h, merkkiääni ilmoittaa, kun aika on kulunut loppuun
  • Voidaan käyttää –10 a +60 °C:ssa (suhteellinen, tiivistymätön kosteus enintään 80%) kylmähuoneissa, inkubaattoreissa ja hiilidioksidipitoisissa ympäristöissä CO₂
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan liukumaton kumimatto (299×222 mm), joka pitää petrimaljat paikoillaan. Pinoamisalusta on tilattava erikseen.
Varoitus: Huomaa: enimmäisnopeus/-kallistuskulma vaihtelee, kun kuorma on painava tai epätasapainossa.
Keskellä alustaa.