  • Kriteerit
    • In Stock (1)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Glass Thermometers for Special Applications
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (BOHLB290-03)
Toimittaja:  Bohlender
Kuvaus:   Distillation thermometer made of PTFE jacketed glass. Suitable for 500 to 6000 ml reaction vessels.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
Kuvaus:   Red or blue filling. Coating: PTFE/FEP, transparent
Tuoteluettelon nro: (620-1180)
Toimittaja:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus:   This freezer-fridge thermometer is filled with colour and has a cylindrical plastic case for hanging.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BELAB606000200)
Toimittaja:  Bel-Art
Kuvaus:   This mercury free thermometer is designed to verify sample temperature in incubators and cover ranges from 10 to 50 °C.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (HECH43599010)
Toimittaja:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus:   Glass thermometers for special applications, For freezers, −35...+25 °C
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 5  / 5